Tisk…
2,6-Difluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2886-25G PC2886-100G
APOSPC2886-25GEA 1040 CZK
APOSPC2886-25G APOSPC2886-100G
2,6-Difluoropyridine 98%
2,6-Difluoropyridine
Vzorec: C₅H₃F₂N
Bod varu: 125 °C
Hustota: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006227
CAS číslo: 1513-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III