Tisk…
3',5'-Difluoropropiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2884-10G
APOSPC2884-10GEA 1040 CZK
APOSPC2884-10G
3',5'-Difluoropropiophenone 97%
3',5'-Difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Bod varu: 82 °C/10mmHg
Bod tání: 25…27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061142
CAS číslo: 135306-45-5