Tisk…
2',6'-Difluoropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2882-10G PC2882-1G PC2882-5G
APOSPC2882-10GEA 1990 CZK
APOSPC2882-10G APOSPC2882-1G APOSPC2882-5G
2',6'-Difluoropropiophenone
2',6'-Difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Bod varu: 70…71 °C/4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015506
CAS číslo: 85068-31-1
EINECS: 285-293-5