Tisk…
2',5'-Difluoropropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2881-10G PC2881-1G PC2881-5G
APOSPC2881-10GEA 1450 CZK
APOSPC2881-10G APOSPC2881-1G APOSPC2881-5G
2',5'-Difluoropropiophenone 98%
2',5'-Difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Bod varu: 39…40 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015509
CAS číslo: 29112-90-1