Tisk…
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 1780 CZK
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
2',4'-Difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Bod varu: 51…52 °C/2mmHg
Hustota: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015507
CAS číslo: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4