Tisk…
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2878-25G PC2878-5G
APOSPC2878-25GEA 7250 CZK
APOSPC2878-25G APOSPC2878-5G
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
1,3-Difluoro-2-propanol
Vzorec: C₃H₆F₂O
Bod varu: 127 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000452
CAS číslo: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
UN: 1987
ADR: 3,III