Tisk…

2,2-Difluoropropane 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2877E-25G PC2877E-5G
APOSPC2877E-25GEA 8270 CZK
APOSPC2877E-25G APOSPC2877E-5G
2,2-Difluoropropane 97%
2,2-Difluoropropane
Vzorec: C₃H₆F₂
Bod varu: –1 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 420-45-1
UN: 3161
ADR: 2.1,

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR