1,3-Difluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2877B-25G
PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA
10090
CZK
APOSPC2877B-25G
APOSPC2877B-5G
1,3-Difluoropropane 97%
1,3-Difluoropropane
Vzorec:
C₃H₆F₂ Bod varu: 40…42 °C Hustota: 1,006 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00040969 CAS číslo: 462-39-5 |