Tisk…
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2877-25G PC2877-5G
APOSPC2877-25GEA 19050 CZK
APOSPC2877-25G APOSPC2877-5G
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₂NO₃
Bod tání: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082911
CAS číslo: 6954-64-9