Tisk…
2,5-Difluorophenyl isothiocyanate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
PC2875M-5G
APOSPC2875M-5GEA 8070 CZK
APOSPC2875M-5G
2,5-Difluorophenyl isothiocyanate 98+%
2,5-Difluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Bod varu: 112 °C/35mmHg
Hustota: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041046
CAS číslo: 206559-57-1