Tisk…
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 3740 CZK
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃F₂NO
Bod varu: 164 °C
Hustota: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065711
CAS číslo: 42601-04-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III