Tisk…
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 622 CZK
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃F₂NO
Bod varu: 60 °C/10mmHg
Bod tání: 22…25 °C
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001998
CAS číslo: 65295-69-4
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II