2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2875H-100G
PC2875H-25G
PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA
6620
CZK
APOSPC2875H-100G
APOSPC2875H-25G
APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Vzorec:
C₇H₃F₂NO Bod varu: 42 °C Hustota: 1,309 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 55 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001997 CAS číslo: 59025-55-7 UN: 2478 ADR: 3+6.1,III |