Tisk…
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2875-10G PC2875-1G PC2875-5G
APOSPC2875-10GEA 5920 CZK
APOSPC2875-10G APOSPC2875-1G APOSPC2875-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClF₂N₅
Bod tání: 226…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053015
CAS číslo: 66088-52-6