Tisk…
2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
PC2874X-10G PC2874X-5G
APOSPC2874X-10GEA 1660 CZK
APOSPC2874X-10G APOSPC2874X-5G
2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride 97%
2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₇ClF₂N₂
MW: 180,58 g/mol
Bod tání: 210…211 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013385
CAS číslo: 175135-73-6