Tisk…
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2874V-100G PC2874V-25G PC2874V-5G
APOSPC2874V-100GEA 2200 CZK
APOSPC2874V-100G APOSPC2874V-25G APOSPC2874V-5G
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, technická kvalita
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₇ClF₂N₂
MW: 180,58 g/mol
Bod tání: 250…260 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013383
CAS číslo: 51523-79-6