Tisk…

2,4-Difluorophenylhydrazine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2874T-10G
APOSPC2874T-10GEA 0 CZK
APOSPC2874T-10G
2,4-Difluorophenylhydrazine 95%
2,4-Difluorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042256
CAS číslo: 40594-30-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR