Tisk…
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2874L-1G PC2874L-250MG
APOSPC2874L-1GEA 827 CZK
APOSPC2874L-1G APOSPC2874L-250MG
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.1701 g/mol
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061308
CAS číslo: 32133-37-2