Tisk…
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2874K-1G PC2874K-250MG
APOSPC2874K-1GEA 2150 CZK
APOSPC2874K-1G APOSPC2874K-250MG
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Bod tání: 237…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061307
CAS číslo: 32133-36-1