Tisk…
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2874I-1G PC2874I-5G PC2874I-25G
APOSPC2874I-1GEA 2280 CZK
APOSPC2874I-1G APOSPC2874I-5G APOSPC2874I-25G
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061303
CAS číslo: 32133-38-3