Tisk…
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2874G-1G PC2874G-5G PC2874G-10G
APOSPC2874G-1GEA 2070 CZK
APOSPC2874G-1G APOSPC2874G-5G APOSPC2874G-10G
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061301
CAS číslo: 236754-62-4