Tisk…
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 5230 CZK
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153.13
Bod varu: 221
Bod tání: 34…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061278
CAS číslo: 122376-76-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III