Tisk…
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EK-100G PC2874EK-25G PC2874EK-5G
APOSPC2874EK-100GEA 0 CZK
APOSPC2874EK-100G APOSPC2874EK-25G APOSPC2874EK-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Bod varu: 110 °C/13mmHg
Hustota: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009974
CAS číslo: 658-99-1
EINECS: 211-528-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III