Tisk…

(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide

PC2874EJ-25G PC2874EJ-5G PC2874EJ-100G
APOSPC2874EJ-25GEA 1240 CZK
APOSPC2874EJ-25G APOSPC2874EJ-5G APOSPC2874EJ-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Bod varu: 109 °C/27mmHg
Hustota: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009973
CAS číslo: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR