Tisk…
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2874EH-25G PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA 705 CZK
APOSPC2874EH-25G APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Bod varu: 90 °C/5mmHg
Hustota: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009972
CAS číslo: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III