Tisk…
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2874EG-25G PC2874EG-5G PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA 827 CZK
APOSPC2874EG-25G APOSPC2874EG-5G APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Bod varu: 98 °C/10mmHg
Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009971
CAS číslo: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III