Tisk…
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
PC2874EF-25G PC2874EF-5G PC2874EF-100G
APOSPC2874EF-25GEA 2070 CZK
APOSPC2874EF-25G APOSPC2874EF-5G APOSPC2874EF-100G
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061277
CAS číslo: 145689-34-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III