(3,5-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874EC-100G
PC2874EC-25G
PC2874EC-5G
APOSPC2874EC-100GEA
5200
CZK
APOSPC2874EC-100G
APOSPC2874EC-25G
APOSPC2874EC-5G
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH MW: 172.13 Bod tání: 68…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010316 CAS číslo: 105184-38-1 |