(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874E-100G
PC2874E-25G
PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA
4070
CZK
APOSPC2874E-100G
APOSPC2874E-25G
APOSPC2874E-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Bod tání: 47…51 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010002 CAS číslo: 658-93-5 EINECS: 211-527-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...