Tisk…
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G PC2874D-5G PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA 1910 CZK
APOSPC2874D-25G APOSPC2874D-5G APOSPC2874D-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13
Bod varu: 259
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010001
CAS číslo: 85068-28-6