Tisk…
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874C-25G PC2874C-5G
APOSPC2874C-25GEA 1870 CZK
APOSPC2874C-25G APOSPC2874C-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13
Bod varu: 259
Bod tání: 123…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010000
CAS číslo: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8