Tisk…
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874B-1G PC2874B-25G PC2874B-5G
APOSPC2874B-1GEA 417 CZK
APOSPC2874B-1G APOSPC2874B-25G APOSPC2874B-5G
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13
Bod varu: 259
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009999
CAS číslo: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4