Tisk…
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
PC2874A-100G PC2874A-25G PC2874A-5G
APOSPC2874A-100GEA 3740 CZK
APOSPC2874A-100G APOSPC2874A-25G APOSPC2874A-5G
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040968
CAS číslo: 145689-41-4
EINECS: 279-709-4