Tisk…
5-Fluoro-1-naphthaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2874-1G PC2874-5G
APOSPC2874-1GEA 3740 CZK
APOSPC2874-1G APOSPC2874-5G
5-Fluoro-1-naphthaldehyde 98%
5-Fluoro-1-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₇FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258965
CAS číslo: 110931-86-7