Tisk…
3,5-Difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2872-100G PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA 7280 CZK
APOSPC2872-100G APOSPC2872-25G
3,5-Difluorophenol 98%
3,5-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Bod varu: 65…68 °C/1mmHg
Bod tání: 54…57 °C
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002255
CAS číslo: 2713-34-0
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II