Tisk…
3,4-Difluorophenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2871-100G PC2871-25G PC2871-5G
APOSPC2871-100GEA 3610 CZK
APOSPC2871-100G APOSPC2871-25G APOSPC2871-5G
3,4-Difluorophenol 99%
3,4-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
MW: 130.09
Bod varu: 84…86 °C/20mmHg
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010315
CAS číslo: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN: 2925
ADR: 4.1+8 III