Tisk…
2,6-Difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 6390 CZK
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorophenol 98%
2,6-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
MW: 130.09
Bod varu: 59…61 °C/17mmHg
Bod tání: 38…41 °C
Hustota: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002158
CAS číslo: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2925
ADR: 4.1+8 III