Tisk…
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2868-1G PC2868-5G
APOSPC2868-1GEA 3740 CZK
APOSPC2868-1G APOSPC2868-5G
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
5-Fluoro-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₇FO₂
Bod tání: 213…216 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 573-04-6