Tisk…
2,5-Difluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2867-100G PC2867-25G
APOSPC2867-100GEA 8270 CZK
APOSPC2867-100G APOSPC2867-25G
2,5-Difluorophenol 97%
2,5-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
Bod varu: 145 °C
Bod tání: 36…42 °C
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042501
CAS číslo: 2713-31-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II