Tisk…
2,3-Difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2865-25G PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA 1120 CZK
APOSPC2865-25G APOSPC2865-5G
2,3-Difluorophenol 98%
2,3-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
MW: 130.09
Bod varu: 53…55 °C/25mmHg
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010262
CAS číslo: 6418-38-8
UN: 1325
ADR: 4.1 III