Tisk…

1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene

PC2862-100G PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA 622 CZK
APOSPC2862-100G APOSPC2862-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09
Bod varu: 76…80 °C/11mmHg
Hustota: 1.437 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007198
CAS číslo: 369-34-6
EINECS: 206-718-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR