Tisk…
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2860-100G PC2860-50G
APOSPC2860-100GEA 953 CZK
APOSPC2860-100G APOSPC2860-50G
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Bod varu: 206…207 °C
Hustota: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007054
CAS číslo: 364-74-9
EINECS: 206-663-4