Tisk…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 3610 CZK
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08741383
CAS číslo: 58458-13-2