Tisk…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2854-5G PC2854-1G
APOSPC2854-5GEA 11510 CZK
APOSPC2854-5G APOSPC2854-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741382
CAS číslo: 914637-35-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III