2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2853-1G
PC2853-250MG
PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA
787
CZK
APOSPC2853-1G
APOSPC2853-250MG
APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₅F₃N₂ Bod tání: 70…73 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08741381 CAS číslo: 58458-11-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |