Tisk…

2-Fluoro-3-nitrotoluene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene

PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 3310 CZK
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Bod varu: 110…111 °C/12mmHg
Bod tání: 18…19 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03412242
CAS číslo: 437-86-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR