Tisk…
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
PC2850-500G PC2850-100G PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA 1160 CZK
APOSPC2850-500G APOSPC2850-100G APOSPC2850-1KG
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09
Bod varu: 203…204 °C
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1.451 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007050
CAS číslo: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III