Tisk…
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 5230 CZK
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11
Bod tání: 85…87 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034058
CAS číslo: 364-30-7