Tisk…
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2849-25G PC2849-5G
APOSPC2849-25GEA 14320 CZK
APOSPC2849-25G APOSPC2849-5G
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₇F₂N
Bod varu: 94…96 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042472
CAS číslo: 138564-16-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III