Tisk…
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 5130 CZK
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₈F₂O
MW: 158,15 g/mol
Bod varu: 50…52 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042253
CAS číslo: 1583-83-1
UN: 1993
ADR: 3,III